Pinces
Droites, arrondies, 125 mm
232-0031
: MURRAY S
Acier inoxydable.
- Arrondies, fines cannelures
- Pour la dissection et les applications générales
- Type:Droites, arrondies
- Longueur:125 mm
Tamis moléculaire 3A (0,3 nm, 3 Å) with moisture indicator ~10 mesh, Ø ~2 mm, Supelco®
#: 1.05734.0250
: Merck
Reagents for water determination by the Coulometric Titration Karl Fischer method, Hydranal™
#: 34739-500ML
: Honeywell Chemicals