Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
250 ml, 115 mm, 19/26 NS
Catalog # 201-8441
Supplier:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Catalog # 201-8441
Supplier:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
250 ml, 115 mm, 19/26 NS
Price
209,00 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
En verre PYREX®, borosilicaté 3.3 transparent, col court.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Le fond plat permet une utilisation sur plaques chauffantes . Avec zone d'étiquetage.
Specifications
  • Rodage femelle:
    19/26 NS
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    115 mm
  • Seq:
    11