Wound closure system, Autoclip®
Autoclip starter set, 9 mm
N° de catalogue HARV34-0557
Fournisseur: HARVARD APPARATUS
Aller à :
Product Details & Documents
This Autoclip® wound closure system provides a rapid, easy to use method to securely close wounds. When the wound is healed, simply remove the clip using the handy removal forcep.
- Provides maximum holding force with minimal trauma
Automatic, spring-fed applicators permit rapid, unassisted application.
Livraison: Starter set includes 100 wound clips, applicator, and removal forcep.
Spécifications
- Désignation:Autoclip starter set
- Seq:04
- Taille:9 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.