Cuves à usage unique
Cuvettes à usage unique, 2,4 – 4,5 ml, 10 mm, Plastique
N° de catalogue JENW83070-30
Fournisseur: Cole-Parmer
Aller à :
Product Details & Documents
Cuves à usage unique en plastique pour échantillons liquides utilisés en spectrophotométrie.
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Volume:2,4 – 4,5 ml
- Matière fenêtre:Plastique
- Désignation:Cuvettes à usage unique
- Seq:05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



