Grattoirs de cellules
Grattoirs de cellules
Grattoirs de cellules avec lame deux positions, 250 mm
N° de catalogue SARS83.3951
Marketsource
Fournisseur:   SARSTEDT
Grattoirs de cellules
N° de catalogue SARS83.3951
Fournisseur:  SARSTEDT
Marketsource
Grattoirs de cellules
Grattoirs de cellules avec lame deux positions, 250 mm
Prix
171,54 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Grattoirs de cellules avec lame douce et souple pour le retrait en douceur des cultures monocouches afin de minimiser les dommages causés à la cellule.
  • Séparation facile et complète des monocouches grâce à une lame fine et souple supplémentaire
  • Lorsqu'une pression à la baisse est appliquée à la poignée, la lame peut éliminer toutes les cellules sur son chemin en un seul passage
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma, emballage individuel
Spécifications
  • Désignation:
    Grattoirs de cellules avec lame deux positions
  • Seq:
    01
  • Longueur totale:
    250 mm