Inoculating loops, disposable, Microloops
Inoculating loops, disposable, Microloops
Sachet décollable à anse, 1 µl, bleu
N° de catalogue 300-0511
Fournisseur:   MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Inoculating loops, disposable, Microloops
N° de catalogue 300-0511
Fournisseur:  MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Inoculating loops, disposable, Microloops
Inoculating loops, disposable, Microloops
Sachet décollable à anse, 1 µl, bleu
Prix
339,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Sterile, disposable inoculating loops.
  • Colour coded plastic
  • Moderately flexible
Spécifications
  • Capacité:
    1 µl
  • Couleur:
    bleu
  • Désignation:
    Sachet décollable à anse