Inoculating loops, disposable, Microloops
Sachet décollable à anse, 10 µl, rouge
Fournisseur: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Inoculating loops, disposable, Microloops
N° de catalogue 300-0500
Fournisseur: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Aller à :
Product Details & Documents
Sterile, disposable inoculating loops.
- Colour coded plastic
- Moderately flexible
Spécifications
- Capacité:10 µl
- Couleur:rouge
- Désignation:Sachet décollable à anse