Pipette tips, Ovation®
Standard, 1400 µl, -, En vrac
N° de catalogue 613-4940
Fournisseur: VISTALAB TECHNOLOGIES
Aller à :
Product Details & Documents
Ideal for use with Ovation and MLA pipettes.
- Made of 100% pure virgin PP
- Provide a perfect fit
- Deliver reliable performance
- Autoclavable
Spécifications
- Emballage:En vrac
- Stérile:-
- Volume:1400 µl
- Seq:03
- Style de pointe:Standard
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.