Pipette tips, Ovation®
Pipette tips, Ovation®
Standard, 35 µl, -, 10 portoirs, 96 chacun
N° de catalogue 613-4928
Fournisseur:   VISTALAB TECHNOLOGIES
Pipette tips, Ovation®
N° de catalogue 613-4928
Fournisseur:  VISTALAB TECHNOLOGIES
Pipette tips, Ovation®
Pipette tips, Ovation®
Standard, 35 µl, -, 10 portoirs, 96 chacun
Prix
107,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 960 ST
Product Details & Documents
Ideal for use with Ovation and MLA pipettes.
  • Made of 100% pure virgin PP
  • Provide a perfect fit
  • Deliver reliable performance
  • Autoclavable
Spécifications
  • Emballage:
    10 portoirs, 96 chacun
  • Stérile:
    -
  • Volume:
    35 µl
  • Seq:
    04
  • Style de pointe:
    Standard