Flat optical windows
Flat optical windows
Fenêtre rectangulaire optique plate, 1,25×12,5×45 mm, Quartz, SUPRASIL® 300, 12,5 × 45 mm, 1,25 mm
N° de catalogue HELL665-000-46
Fournisseur:   Hellma
Flat optical windows
N° de catalogue HELL665-000-46
Fournisseur:  Hellma
Flat optical windows
Flat optical windows
Fenêtre rectangulaire optique plate, 1,25×12,5×45 mm, Quartz, SUPRASIL® 300, 12,5 × 45 mm, 1,25 mm
Prix
66,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.
Spécifications
  • Matière fenêtre:
    Quartz, SUPRASIL® 300
  • Désignation:
    Fenêtre rectangulaire optique plate, 1,25×12,5×45 mm
  • Dimensions:
    12,5 × 45 mm
  • Épaisseur:
    1,25 mm