Flat optical windows
Flat optical windows
Disque optique plat, Quartz, SUPRASIL®, 22 mm, 1,25 mm
N° de catalogue HELL202-40
Fournisseur:   Hellma
Flat optical windows
N° de catalogue HELL202-40
Fournisseur:  Hellma
Flat optical windows
Flat optical windows
Disque optique plat, Quartz, SUPRASIL®, 22 mm, 1,25 mm
Prix
42,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.
Spécifications
  • Matière fenêtre:
    Quartz, SUPRASIL®
  • Désignation:
    Disque optique plat
  • Dimensions:
    22 mm
  • Épaisseur:
    1,25 mm