Volumetric flasks, class A
200 ml, 14/15, 0,15 ± ml
N° de catalogue POULRB258/WAC/H/2
Fournisseur: Poulten & Graf
Aller à :
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
: DIN/BS/ISO 1042
Spécifications
- RN:14/15
- Capacité:200 ml
- Seq:10
- Tolérance:0,15 ± ml