Beakers, low form
1000 ml, , 132 mm, 102 mm
  213-0229
Beakers, low form
  213-0229
Beakers, low form
Beakers, low form
1000 ml, , 132 mm, 102 mm
44,50 €
1 * 2 ST
Aluminium, with spout.
  • Bonne résistance chimique
  • Exceptionnelle résistance thermique
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
  • Ø ext.:
    102 mm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Hauteur:
    132 mm
  • Seq:
    04