Beakers, low form
Beakers, low form
250 ml, , 76 mm, 69 mm
N° de catalogue 213-0227
Fournisseur:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
N° de catalogue 213-0227
Fournisseur:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
250 ml, , 76 mm, 69 mm
Prix
79,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Aluminium, with spout.
  • Bonne résistance chimique
  • Exceptionnelle résistance thermique
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
  • Ø ext.:
    69 mm
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    76 mm
  • Seq:
    02