Beakers, low form
100 ml, , 57 mm, 50,4 mm
N° de catalogue 213-0226
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à :
Product Details & Documents
Aluminium, with spout.
- Bonne résistance chimique
- Exceptionnelle résistance thermique
- Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
- Ø ext.:50,4 mm
- Capacité:100 ml
- Hauteur:57 mm
- Seq:01