Torches
Low flow quartz torch with 2,4 mm ID injector tube
VARI2010090400
: VARIAN
These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
- Désignation:Low flow quartz torch with 2,4 mm ID injector tube
- Seq:04
Accessories
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- VARI7910051290GazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torches1 * 1 ST - 221,00 €
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- VARI8110002800Esteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OES1 * 1 ST - 52,00 €
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation