Dipropylamine 99%
Dipropylamine 99%
Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue L15808.AE
Inflammable
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Dipropylamine 99%
N° de catalogue L15808.AE
Numéro CAS:  142-84-7
Dipropylamine 99%
Dipropylamine 99%
Flacon Verre, 100 mL
Numéro CAS:  142-84-7
Prix
28,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 142-84-7 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 Flash Point: 7°(45°F) Refractive Index: 1.4050 Odour: Ammonia-like Melting Point: -63° Boiling Point: 109-110° Beilstein Reference: 505974 Merck Reference: 14,3343 UN No.: 2383 MDL No.: MFCD00009362
Synonymes:  N-Propyl-1-propanamine
  • Numéro CAS:142-84-7
  • Formule:C₆H₁₅N
  • Numéro MDL:MFCD00009362
  • Poids moléculaire:101.19 g/mol
  • Index Merck:14,3343
  • Point d'ébullition:109…110 °C
  • Point de fusion:–63 °C
  • Densité:0,738
  • Point d'éclair:7 °C (45 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:205-565-9
  • UN:2383
  • ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL