Polysorbate 20
Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue L15029.AP
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Polysorbate 20
N° de catalogue L15029.AP
Numéro CAS:  9005-64-5
Polysorbate 20
Polysorbate 20
Flacon Verre, 500 mL
Numéro CAS:  9005-64-5
Prix
46,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986
Synonymes:  Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
  • Numéro CAS:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numéro MDL:MFCD00165986
  • Point d'ébullition:>100 °C
  • Densité:1,105
  • Point d'éclair:>110 °C (230 °F)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-018-3
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL