Polysorbate 20
Flacon Verre, 100 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986
Synonymes: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- Numéro CAS:9005-64-5
- Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- Numéro MDL:MFCD00165986
- Point d'ébullition:>100 °C
- Densité:1,105
- Point d'éclair:>110 °C (230 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:500-018-3
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL