n-Hexadécane ≥95%
5 gal US
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
n-Hexadécane ≥95%
N° de catalogue 43283.LW
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 544-76-3
Aller à :
Product Details & Documents
Purity: 95%
CAS No.: 544-76-3
Molecular Formula: CH3(CH2)14CH3
Formula Weight: 226.45
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.773
Refractive Index: 1.4345
Appearance: Colourless
Melting Point: 18°
Boiling Point: 287°
Solubility: Soluble in ethanol
Beilstein Reference: 1736592
MDL No.: MFCD00008998
Standard for rating diesel-fuel ignition qualities
Synonymes: Hexadecane, Cetane
- Numéro CAS:544-76-3
- Formule:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
- Numéro MDL:MFCD00008998
- Poids moléculaire:226.45 g/mol
- Point d'ébullition:287 °C
- Point de fusion:18 °C
- Densité:0,773
- Point d'éclair:135 °C (275 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:208-878-9
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:5 gal US