Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)

Glass bottle, 25 mL
N° de catalogue L09991.AC
Toxique
Santé
Corrosif
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)
N° de catalogue L09991.AC
Numéro CAS:  75-59-2
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)

Glass bottle, 25 mL

Numéro CAS:  75-59-2
Prix
27,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 mL
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:75-59-2
  • Formule:C₄H₁₃NO
  • Numéro MDL:MFCD00008280
  • Poids moléculaire:91.15 g/mol
  • Index Merck:14,9224
  • Point d'ébullition:∼102 °C
  • Densité:1,014
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-882-9
  • UN:1835
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    25 mL

Spécifications