D-(+)-Cellobiose octaacetate
Glass bottle for solids, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
D-(+)-Cellobiose octaacetate
N° de catalogue L08780.14
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 5346-90-7
Aller à :
Product Details & Documents
CAS No.: 5346-90-7 Molecular Formula: C28H38O19 Formula Weight: 678.59 Melting Point: 224-231° Beilstein Reference: 79280 Merck Reference: 14,1961 Optical Rotation: +40° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00009600
- Numéro CAS:5346-90-7
- Formule:C₂₈H₃₈O₁₉
- Numéro MDL:MFCD00009600
- Poids moléculaire:678.59 g/mol
- Index Merck:14,1961
- Point de fusion:224…231 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:226-304-5
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g