Ethidium bromure ≥98% (poids sec)
5 g
N° de catalogue L07482.06
Toxique
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Ethidium bromure ≥98% (poids sec)
N° de catalogue L07482.06
Numéro CAS:  1239-45-8
Ethidium bromure ≥98% (poids sec)
5 g
Numéro CAS:  1239-45-8
Prix
179,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 1239-45-8 Molecular Formula: C21H20BrN3 Formula Weight: 394.32 Odour: Weak Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 3642536 Merck Reference: 14,4731 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011724
Synonymes:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • Numéro CAS:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • Numéro MDL:MFCD00011724
  • Poids moléculaire:394.31 g/mol
  • Index Merck:14,4731
  • Point d'ébullition:72 °C (0,1 mmHg)
  • Point de fusion:∼ 261 °C (déc.)
  • Densité:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:<100 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:214-984-6
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    5 g
Spécifications