Ethidium bromure ≥98% (poids sec)
1 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ethidium bromure ≥98% (poids sec)
N° de catalogue L07482.03
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1239-45-8
Aller à :
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 1239-45-8 Molecular Formula: C21H20BrN3 Formula Weight: 394.32 Odour: Weak Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 3642536 Merck Reference: 14,4731 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011724
Synonymes: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
- Numéro CAS:1239-45-8
- Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
- Numéro MDL:MFCD00011724
- Poids moléculaire:394.31 g/mol
- Index Merck:14,4731
- Point d'ébullition:72 °C (0,1 mmHg)
- Point de fusion:∼ 261 °C (déc.)
- Densité:1,01 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:<100 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:214-984-6
- UN:2811
- ADR:6.1,I
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 g