Rouge de méthyle en solution aqueuse
Flacon Plastique, 100 mL
Catalog # LOVI451631
Supplier: Lovibond
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
- CAS Number:493-52-7
- Formula:C₁₅H₁₅N₃O₂
- MDL Number:MFCD00002425
- Molecular Weight:269.3 g/mol
- EINECS:207-776-1
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL