Rouge de méthyle en solution aqueuse
Flacon Plastique, 25 mL
N° de catalogue LOVI451630
Fournisseur: Lovibond
Rouge de méthyle en solution aqueuse
N° de catalogue LOVI451630
Fournisseur: Lovibond
Numéro CAS: 493-52-7
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
- Numéro CAS:493-52-7
- Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
- Numéro MDL:MFCD00002425
- Poids moléculaire:269.3 g/mol
- EINECS:207-776-1
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:25 mL