Pouring rings
Pouring ring, GL 45, incolore
N° de catalogue 215-3138
Fournisseur: SciLabware
Aller à :
Product Details & Documents
Pouring rings, made of Polypropylene, for laboratory/media bottles.
- Ensures drip-free pouring
- Very good chemical resistance
- Autoclavable up to 140 °C
Spécifications
- Filetage:GL 45
- Couleur:incolore
- Désignation:Pouring ring
- Seq:02