Pouring rings
Pouring ring, GL 32, incolore
N° de catalogue BIBB4516/32D
Fournisseur: SciLabware
Aller à :
Product Details & Documents
Pouring rings, made of Polypropylene, for laboratory/media bottles.
- Ensures drip-free pouring
- Very good chemical resistance
- Autoclavable up to 140 °C
Spécifications
- Filetage:GL 32
- Couleur:incolore
- Désignation:Pouring ring
- Seq:01