Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
, 34/35 NS, 19/26 NS
N° de catalogue 201-3063
Fournisseur:   SciLabware
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
N° de catalogue 201-3063
Fournisseur:  SciLabware
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
, 34/35 NS, 19/26 NS
Prix
42,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With side arm for the attachment of rubber tubing etc. Detachable plastic screw thread connector allows flexible tubing to be fitted easily and safely.
Spécifications
  • Rodage mâle:
    34/35 NS
  • Rodage femelle:
    19/26 NS
  • Seq:
    07
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.