Storage Boxes, 96 Well
Storage Boxes, 96 Well
Boîte de rangement avec carte d'identité et couvercle, sans tubes, non stérile, 1,2 ml in each tube, PC
N° de catalogue GREI975502_1
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Storage Boxes, 96 Well
N° de catalogue GREI975502_1
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Storage Boxes, 96 Well
Boîte de rangement avec carte d'identité et couvercle, sans tubes, non stérile, 1,2 ml in each tube, PC
Prix
55,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
  • Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
  • Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
Spécifications
  • Capacité:
    1,2 ml in each tube
  • Désignation:
    Boîte de rangement avec carte d'identité et couvercle, sans tubes, non stérile
  • Matière:
    PC
  • Seq:
    02