Multipurpose containers
Multipurpose containers
7 ml, With HDPE screw cap, 17,00 mm, 49,00 mm, without label, sterile
N° de catalogue GREI189171_700
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Multipurpose containers
N° de catalogue GREI189171_700
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Multipurpose containers
Multipurpose containers
7 ml, With HDPE screw cap, 17,00 mm, 49,00 mm, without label, sterile
Prix
139,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 700 ST
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
  • Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
  • For single use only
  • Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Ø ext.:
    17,00 mm
  • Type:
    without label
  • Version:
    sterile
  • Capacité:
    7 ml
  • Désignation:
    With HDPE screw cap
  • Hauteur:
    49,00 mm
  • Seq:
    02