Pipettes Pasteur/sérum
Pipettes Pasteur/sérum
Pipette Pasteur, graduée, 1 ml, 153 mm, -, 500 pièces/carton
N° de catalogue GREI612302_500
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Pipettes Pasteur/sérum
N° de catalogue GREI612302_500
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Pipettes Pasteur/sérum
Pipette Pasteur, graduée, 1 ml, 153 mm, -, 500 pièces/carton
Prix
68,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Spécifications
  • Emballage:
    500 pièces/carton
  • Stérile:
    -
  • Capacité:
    1 ml
  • Désignation:
    Pipette Pasteur, graduée
  • Longueur:
    153 mm
  • Seq:
    02