Multipurpose containers
30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, avec étiquette blanche ordinaire, sterile, +
N° de catalogue 216-0597
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à :
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:25,03 mm
- Stérile:+
- Type:avec étiquette blanche ordinaire
- Version:sterile
- Capacité:30 ml
- Désignation:With HDPE screw cap
- Hauteur:91,04 mm
- Seq:10