Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
N° de catalogue REGE11205
Fournisseur: REAGECON
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:500 mL
- Température de réference:20 °C
- Désignation:Buffer solution
- Précision du pH:±0,05
- Valeur pH:12,00