Buffer solutions
Buffer solution, 6,80, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
N° de catalogue REGE10685
Fournisseur: REAGECON
Aller à :
Product Details & Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:500 mL
- Température de réference:20 °C
- Désignation:Buffer solution
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:6,80