Multipurpose containers
Multipurpose containers
250 ml, With metal screw cap, 58,00 mm, 121,00 mm, sans étiquette, argenté, aseptic packed, -
  216-0602
Multipurpose containers
  216-0602
Multipurpose containers
Multipurpose containers
250 ml, With metal screw cap, 58,00 mm, 121,00 mm, sans étiquette, argenté, aseptic packed, -
52,00 €
1 * 48 ST
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
  • Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
  • For single use only
  • Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
  • Ø ext.:
    58,00 mm
  • Stérile:
    -
  • Type:
    sans étiquette
  • Version:
    aseptic packed
  • Capacité:
    250 ml
  • Couleur:
    argenté
  • Désignation:
    With metal screw cap
  • Hauteur:
    121,00 mm
  • Seq:
    24