Chambre de numération, McMaster
Counting chamber, 1,5 mm, 127×26 mm
N° de catalogue 631-0695
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à :
Product Details & Documents
Ce compteur de cellules est adapté aux milieux liquides.
- Trois grilles de numération et lamelle couvre-objets de rechange
- Paire de pinces pour fixer la lamelle couvre-objets
- Bords rodés et coins arrondis
Spécifications
- Profondeur de chambre:1,5 mm
- L×P:127×26 mm
- Désignation:Counting chamber