Lamelles couvre-objet
Lamelles couvre-objet
24×46 mm, #1, Verre
N° de catalogue 630-1594
Fournisseur:   MARIENFELD
Lamelles couvre-objet
N° de catalogue 630-1594
Fournisseur:  MARIENFELD
Lamelles couvre-objet
Lamelles couvre-objet
24×46 mm, #1, Verre
Prix
73,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Fabriqué en verre borosilicaté D 263™ M résistant aux produits chimiques, classe hydrolytique I
  • Sans bulles, ni imperfections
  • Pour applications de diagnostic in vitro (IVD)
  • En verre borosilicate D 263™ M, résistant aux produits chimiques, de classe hydrolytique I
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Emballage: Par 100, en coffret à couvercle articulé ou couvercle amovible.
Documents
Spécifications
  • Nb:
    #1
  • L×l:
    24×46 mm
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    15
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.