Lamelles couvre-objet
12×12 mm, #1, Verre
N° de catalogue 630-1585
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à :
Product Details & Documents
Fabriqué en verre borosilicaté D 263™ M résistant aux produits chimiques, classe hydrolytique I
- Sans bulles, ni imperfections
- Pour applications de diagnostic in vitro (IVD)
- En verre borosilicate D 263™ M, résistant aux produits chimiques, de classe hydrolytique I
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Emballage: Par 100, en coffret à couvercle articulé ou couvercle amovible.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Nb:#1
- L×l:12×12 mm
- Matière:Verre
- Seq:02