Réfractomètres portables, Eclipse
Réfractomètre portable pour le sucre, 0 - 30 % Bx, 0,2 % Bx
Catalog # 635-0038
Supplier: BELLINGHAM STANLEY
Jump to:
Product Details & Documents
Les réfractomètres Eclipse associent qualité optique et conception ergonomique afin de convenir à un grand nombre de processus et d'applications de contrôle qualité, tout particulièrement dans l'agroalimentaire.
- Échelle claire haute précision
- Réglage simple du zéro avec système de verrouillage
- Conception anti-roulis
- Oculaire confortable avec ajustement souple
- Prisme facile à nettoyer et rabat de protection par simple pression
Delivery information: Fournis avec étui, manuel d'instructions et certificat de conformité.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
Specifications
- Plage de mesure:0 - 30 % Bx
- Résolution:0,2 % Bx
- Désignation:Réfractomètre portable pour le sucre
- Seq:02