Réfractomètres portables, Eclipse
Réfractomètre portable pour le sucre, 0 - 15 % Bx, 0,1 % Bx
Catalog # 635-0037
Supplier:   BELLINGHAM STANLEY
Réfractomètres portables, Eclipse
Catalog # 635-0037
Supplier:  BELLINGHAM STANLEY
Réfractomètres portables, Eclipse
Réfractomètres portables, Eclipse
Réfractomètre portable pour le sucre, 0 - 15 % Bx, 0,1 % Bx
Price
369,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les réfractomètres Eclipse associent qualité optique et conception ergonomique afin de convenir à un grand nombre de processus et d'applications de contrôle qualité, tout particulièrement dans l'agroalimentaire.
  • Échelle claire haute précision
  • Réglage simple du zéro avec système de verrouillage
  • Conception anti-roulis
  • Oculaire confortable avec ajustement souple
  • Prisme facile à nettoyer et rabat de protection par simple pression
 : Fournis avec étui, manuel d'instructions et certificat de conformité.
 : Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Specifications
  • Plage de mesure:
    0 - 15 % Bx
  • Résolution:
    0,1 % Bx
  • Désignation:
    Réfractomètre portable pour le sucre
  • Seq:
    01