pH Electrodes, SenTix®
pH Electrodes, SenTix®
Electrode de pH SenTix® 51, plastique, électrolyte KCl 3 mol/l, sonde de température, DIN+fiche banane (1×4 mm), câble fixe 1 m, SenTix® 51*, 0 - 14, 0...+80 °C, Plastique, KCl 3 mol/l, sans Ag+, 12×120 mm, DIN+fiche banane (1×4 mm), Field
N° de catalogue 662-0106
Fournisseur:   WTW
pH Electrodes, SenTix®
N° de catalogue 662-0106
Fournisseur:  WTW
pH Electrodes, SenTix®
pH Electrodes, SenTix®
Electrode de pH SenTix® 51, plastique, électrolyte KCl 3 mol/l, sonde de température, DIN+fiche banane (1×4 mm), câble fixe 1 m, SenTix® 51*, 0 - 14, 0...+80 °C, Plastique, KCl 3 mol/l, sans Ag+, 12×120 mm, DIN+fiche banane (1×4 mm), Field
Prix
321,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces électrodes de pH testées et éprouvées sont faciles à utiliser et offrent une haute qualité et une précision élevée.
  • Electrodes with gel electrolyte and a plastic body are robust and shock-proof, the membrane glass is safeguarded by a protective shield
  • Electrodes with liquid electrolyte: Capillary-effect of the platinum wire guarantees constant outflow and prevents contamination by precipitates or even dirt
  • SenTix® HW and HWS electrodes: Electrolyte flow speed can be adjusted for optimal use
La membrane optimisée en verre garantit une mesure rapide, même à basse température. Le couvercle de l'orifice de remplissage simple d'utilisation évite toute fuite d'électrolytes pendant le stockage.
* Sonde de température intégrée (NTC 30 KOhm).
Spécifications
  • Connexion:
    DIN+fiche banane (1×4 mm)
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Pour:
    Field
  • Type:
    SenTix® 51*
  • Désignation:
    Electrode de pH SenTix® 51, plastique, électrolyte KCl 3 mol/l, sonde de température, DIN+fiche banane (1×4 mm), câble fixe 1 m
  • Matière:
    Plastique
  • Seq:
    13
  • Électrolyte:
    KCl 3 mol/l, sans Ag+
  • Température:
    0...+80 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-1326
    Câble, 3 m, avec fiche S7/DIN
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 92,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-1327
    Câble, 1 m, avec fiche S7/BNC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 66,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-1425
    Câble, 1 m, avec fiche S7/DIN
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 62,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • WTWA109735
    Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 mL - 59,90 €