Buckets, Square, PE
Couvercle pour seaux carrés, 14 l
N° de catalogue BURK2350-0141
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
Made of PE, transparent.
- Graduation 500 ml, up to 12 L
- Saves space
- Sturdy, easy to carry
- Contents right to the top 14 L
- Lid must be ordered seperately
Bucket for transporting bulky goods.
Spécifications
- Capacité:14 l
- Désignation:Couvercle pour seaux carrés