Microplates, 384-well
Microplaque HTS, plaque 384 puits en aluminium avec inserts en verre non fixés, chimiquement inerte, ~500 µl
N° de catalogue HIRS9242184
Fournisseur:   HIRSCHMANN
Microplates, 384-well
N° de catalogue HIRS9242184
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Microplates, 384-well
Microplates, 384-well
Microplaque HTS, plaque 384 puits en aluminium avec inserts en verre non fixés, chimiquement inerte, ~500 µl
Prix
267,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Specifications
  • Désignation:
    Microplaque HTS, plaque 384 puits en aluminium avec inserts en verre non fixés, chimiquement inerte
  • Volume puits:
    ~500 µl
Accessories
Product Information
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • HIRS9240584
    Inserts en verre pour plaques 384 puits
    Log in for availability
    1 * 384 ST - 118,00 €