Jars, white with red cap
1000 ml, 112,3 mm, 159,5 mm
  HEIZ41-1000
Jars, white with red cap
  HEIZ41-1000
Jars, white with red cap
Jars, white with red cap
1000 ml, 112,3 mm, 159,5 mm
6,50 €
1 * 1 ST
PP, white with red PP cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
  • Ø ext.:
    112,3 mm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Hauteur:
    159,5 mm
  • Seq:
    12