Jars, white with red cap
Jars, white with red cap
100 ml, 65,4 mm, 67,5 mm
N° de catalogue HEIZ41-0100
Fournisseur:   Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
N° de catalogue HEIZ41-0100
Fournisseur:  Rosa Heinz GmbH
Jars, white with red cap
Jars, white with red cap
100 ml, 65,4 mm, 67,5 mm
Prix
2,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Ø ext.:
    65,4 mm
  • Capacité:
    100 ml
  • Hauteur:
    67,5 mm
  • Seq:
    06