3,5-Dichlorobenzoate d'éthyle
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue MAYBTL00759DA
Marketsource
Fournisseur: Thermo Scientific
3,5-Dichlorobenzoate d'éthyle
N° de catalogue MAYBTL00759DA
Fournisseur: Thermo Scientific
Marketsource
Numéro CAS: 91085-56-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Ethyl 3,5-dichlorobenzoate
- Numéro CAS:91085-56-2
- Formule:C₉H₈Cl₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00221467
- Poids moléculaire:219.07 g/mol
- EINECS:252-373-6
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



