3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue MAYBKM05715DA
Marketsource
Fournisseur: Thermo Scientific
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
N° de catalogue MAYBKM05715DA
Fournisseur: Thermo Scientific
Marketsource
Numéro CAS: 1132-05-4
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone, 1-(3-Allyl-4-Hydroxy-Phenyl)Ethanone, 1-(3-Allyl-4-Hydroxyphenyl)Ethanone, 1-[4-Hydroxy-3-(2-Propen-1-Yl)Phenyl]-Ethanone, 1-(4-Hydroxy-3-Prop-2-Enyl-Phenyl)Ethanone
- Numéro CAS:1132-05-4
- Formule:C₁₁H₁₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00068015
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g