Jars, white with red cap
250 ml, 80,6 mm, 81,8 mm
N° de catalogue HEIZ41-0250
Fournisseur: Rosa Heinz GmbH
Aller à :
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:80,6 mm
- Capacité:250 ml
- Hauteur:81,8 mm
- Seq:10