Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 1 KIT
N° de catalogue AMBI9862
Marketsource
Fournisseur:   Ambion
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
N° de catalogue AMBI9862
Fournisseur:  Ambion
Marketsource
Numéro CAS:  
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 1 KIT
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)